Läs mer
Tocris Bioscience™ L 760735
Beskrivning
High affinity NK1 receptor antagonist (IC50 = 0.19 nM at human NK1 receptors). Selective (>300-fold) over h-NK2 and h-NK3 receptors. Exhibits anxiolytic and antidepressant-like effects. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L 760735 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 611.98 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 611.99 |