Läs mer
L-778123 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-778123 hydrochloride |
| CAS | 253863-00-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21Cl2N5O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-778,123 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.52 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (56.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(CN2C(CN3CC(N(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O)=CN=C2)C=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.34 |
| Visa mer |