Läs mer
L-779450, MedChemExpress
Produktkod. 16491537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491537 50 mg
16475976 100 mg
16475348 10 mg
16448067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12787
MedChemExpress L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-779450
CAS 303727-31-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H14ClN3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (97.76 mM)
LEDER OC1=CC(C2=C(C3=CC=NC=C3)N=C(C4=CC=CC=C4)N2)=CC=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 347.8
Formel vikt 347.8
Procent renhet 98.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease