Läs mer
L-838417, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-838417 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19F2N7O/c1-19(2,3)13-8-15-24-25-17(12-7-11(20)5-6-14(12)21)28(15)26-18(13)29-9-16-22-10-23-27(16)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 399.1619 |