Läs mer
L 888607, MedChemExpress
Produktkod. 16483066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483066 25 mg -
16477137 5 mg -
16475306 100 mg -
16444418 10 mg -
16420737 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111271
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L 888607
CAS 860033-06-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15ClFNO2S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (399.11 mM)
LEDER O=C(O)C[C@@H]1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 375.84
Formel vikt 375.84
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation