Läs mer
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Produktkod. p-200095882
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493066 25 mg 25mg
16487137 5 mg -
16485306 100 mg -
16454418 10 mg 10mg
16430737 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111271A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15ClFNO2S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 375.84
Formel vikt 375.84
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation