Läs mer
L-a-Acetoxypropionyl Chloride, TRC
Produktkod. 30311698
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30311698 5 g
1 options
Produktkod. 30311698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1677435G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-alpha-Acetoxypropionyl Chloride
CAS 36394-75-9
Molekylformel C5H7ClO3
Kvantitet 5 g
Synonym (2S)-2-(Acetyloxy)propanoyl Chloride, (1S)-2-Chloro-1-methyl-2-oxoethyl Acetate, (2S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Acetate, (2S)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-(-)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Acetate, (S)-2-(Acetyloxy)propanoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropanoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropionoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-2-Acetyloxypropionyl Chloride, 2-(S)-Acetoxypropanoyl Chloride, Acetic Acid (1S)-1-(Chlorocarbonyl)ethyl Ester, Acetic Acid (1S)-2-Chloro-1-methyl-2-oxoethyl Ester, Acetic Acid (2S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
LEDER C[C@H](OC(=O)C)C(=O)Cl
IUPAC-namn [(2S)-1-chloro-1-oxopropan-2-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 150.56
Formel vikt 150.0084