Läs mer
MedChemExpress L-(+)-Abrine
Produktkod. 16429166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429166 100 mg
1 options
Produktkod. 16429166 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1436
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress L-(+)-Abrine, a lethal albumin found in Abrus precatorius seeds, is an acute toxic alkaloid and chemical marker for abrin.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 218.25 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 526-31-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.76%
Löslighet H2O : 2 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
Synonym L-Abrine∣ L-N-Methyltryptophan∣ N-α-Methyl-L-tryptophan