missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Adenosine |
| CAS | 3080-29-3 |
| Molekylformel | C10H13N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 9H-Purin-6-amine, 9-β-L-ribofuranosyl- (9CI, ACI), 9-β-L-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine (ACI), Adenine, 9-β-L-ribofuranosyl- (7CI, 8CI), 9-β-L-(+)-Ribofuranosyladenine, L-Adenosine, NSC 87676, β-L-Adenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m0/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?