Läs mer
L-Adrenalin, LoGiCal
Produktkod. 30462442
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462442 10 mg
1 options
Produktkod. 30462442 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0614.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Adrenaline
CAS 51-43-4
Analyt- eller komponentnamn L-Adrenaline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (-)-Epinephrine, Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), Noradrenaline Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine, Noradrenaline Tartrate Impurity A, Noradrenaline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 183,0895 g/mol