Läs mer
L-alaninamidhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409458
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409458 5 g 5g
15419458 25 g 25g
15429458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63019.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33208-99-0 | C3H9ClN2O | 124.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33208-99-0
Molekylformel C3H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 124.57
MDL-nummer MFCD00066145
InChI-nyckel FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Synonym l-alaninamide hydrochloride, l-alaninamide hcl, s-2-aminopropanamide hydrochloride, l-alanine amide hydrochloride, 2s-2-aminopropanamide hydrochloride, s-2-aminopropionamide hydrochloride, h-ala-nh2.hcl, ala-nh2 hcl, alaninamide, hydrochloride, l-alaninamidehydrochloride
PubChem CID 2775816
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropanamid;hydroklorid
LEDER Cl.C[C@H](N)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alaninamide hydrochloride
Smältpunkt 212°C to 217°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.