Läs mer
L-Alanine-13C3, TRC
Produktkod. 17959274
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17959274 5 mg
17908904 1 mg
17928914 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17959274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4815045MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100108-77-8
Molekylformel 13C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 92.07
Synonym L-Alanine-1,2,3-13C3
IUPAC-namn (2S)-2-amino(1,2,3-13C3)propansyra
LEDER O[13C]([13C@@H](N)[13CH3])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Procent renhet >95%