Läs mer
L-Alanine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanine-15N |
| CAS | 25713-23-9 |
| Molekylformel | C3 H7 15N O2 |
| Kvantitet | 0.3 mg |
| Synonym | L-[15N]Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| LEDER | C[C@H]([15NH2])C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(15N)azanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.087 |
| Formel vikt | 90.045 |