missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, CDN

Produktkod. 30319656
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319656 0.25 g -
30313315 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319656 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57220.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-tert-Boc-alanine-D4
CAS 714964-61-1
Molekylformel C8 2H4 H11 N O4
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3,5 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 193.23
Formel vikt 193.1252 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.