missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Alanine-2-d1, CDN

Produktkod. 30321005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321005 0.5 g 0.5g
30313993 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321005 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND09020.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Alanine-2-D
CAS 21386-65-2
Molekylformel C3 D H6 N O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym L-Alanine-2-d (9 CI, ACI), Alanine-2-d (6 CI, 8 CI), (2 S)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, L-(α2H)Alanine, (2 S)-2-Aminopropanoic-2-d acid, L-Alanine-2-D, L-[2-2H1]Alanine
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2D
LEDER [2 H][C@@](C)(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-2-deuteriopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 90.0993
Formel vikt 90.054 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.