Läs mer
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050447
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050447 25 mg
1 options
Produktkod. 30050447 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3891.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
CAS 946511-97-3
Analyt- eller komponentnamn L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H19 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
LEDER Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N
IUPAC-namn 2-ethylbutyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 209.7136
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 209.1183 g/mol