Läs mer
L-alanin 2-etylbutylester hydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17740709 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740709 5 g
17730709 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17740709 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469010050
Specifikationer
Alfa vektor ALANINEETHYLBUTYLESTERHYDROCHLORIDE
Kemiskt namn eller material L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride
CAS 946511-97-3
Smältpunkt 75°C to 80°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9 H19 N O2 . H Cl
MDL-nummer 32660031
Kvantitet 5 g
Synonym (S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 209.74
Fysisk form Kristallint pulver