Läs mer
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 946511-97-3 |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N |
| IUPAC-namn | 2-ethylbutyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.7136 |
| Formel vikt | 209.1183 |