Läs mer
L-Alanine-3,3,3-d3-N-FMOC, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine-3,3,3-D3 |
| CAS | 225101-67-7 |
| Molekylformel | C18 D3 H14 N O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | L-Alanine-3,3,3-d3, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine-3,3,3-d3 (ACI), (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]propanoic-3,3,3-d3 acid, FMOC-L-Alanine-3,3,3-d3, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, N-Fmoc-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3-N-FMOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16 H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-3,3,3-trideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.3504 |
| Formel vikt | 314.1346 g/mol |
| Visa mer |