Läs mer
L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3 |
| CAS | 161602-47-7 |
| Molekylformel | C8 D3 H12 N O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | L-Alanine-3,3,3-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-3,3,3-d3 (ACI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-3,3,3-d3 acid, (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-3,3,3-d3 acid, (2 S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-3,3,3-d3 acid, N-BOC-L-alanine-3,3,3-d3, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine-3,3,3-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3, N-tert-Boc-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-3,3,3-trideuterio-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.2275 |
| Formel vikt | 192,1189 g/mol |
| Visa mer |