Läs mer
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, 98%
Produktkod. 15410069
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410069 250 mg 250mg
15490059 1 g 1g
15400069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63393.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31796-55-1 | C9H12ClN3O3 | 245.663 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31796-55-1
Molekylformel C9H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 245.663
MDL-nummer MFCD00039088
InChI-nyckel YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Synonym h-ala-pna hcl, l-alanine 4-nitroanilide hydrochloride, h-ala-pna.hcl, alanine-p-nitroanilide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propionamide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, 2s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, h-ala-pna-hcl, h-l-ala-pna hcl, pubchem12864
PubChem CID 2802426
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-(4-nitrofenyl)propanamid;hydroklorid
LEDER CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
Färg Gult
Beilstein 6303731
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 245.66
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.