Learn More
Melford L-Alanin
Description
L-Alanin är en avgörande byggsten för proteinsyntes.
L-Alanin är en avgörande byggsten för proteinsyntes. Det inkorporeras i polypeptidkedjor under translation, vilket bidrar till strukturen och funktionen hos proteiner i olika biologiska processer. L-Alanin fungerar som en prekursor för biosyntesen av andra viktiga molekyler, inklusive nukleotider och vissa koenzymer.
L-Alanin används i cellodlingsmedia i laboratorier för odling av celler. Dess närvaro bidrar till de övergripande metaboliska vägarna i celler och är avgörande för att stödja tillväxten och livskraften hos celler i artificiella miljöer.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Molekylformel | C3H7NO2 |
| Kvantitet | 100 g |