Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 %
Produktkod. 11442468
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442468 25 g 25g
11452468 100 g 100g
11462468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442468 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15804.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
L-Alanin spelar en viktig roll i glukos-alanin-cykeln mellan vävnad och lever. Det används för proteinkonstruktion samt är involverat i metabolismen av tryptofan och vitamin pyridoxin. Det ger energi till muskler och centrala nervsystemet för att stärka immunförsvaret. Det hjälper till med metabolismen av sockerarter och organiska syror, och ökar grobarheten av Bacillus subtilis-sporer. Det uppvisar också en kolesterolsänkande effekt hos djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten och kall etanol. Något lösligt i pyridin. Olösligt i eter och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt ∽295°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslighetsinformation Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Densitet 1.432
Kvantitet 25 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.