Läs mer
L-Alanin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412970 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412970 25 g 25g
11442970 1 kg 1kg
11452970 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412970 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100287.3
En icke-essentiell aminosyra som spelar en nyckelroll i glukos-alanincykeln mellan muskelvävnad och lever. I aminosyranedbrytande vävnader som muskler slås aminogrupper samman som glutamat genom transamineringsreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.99
Densitet 1.40g/mL
Kvantitet 25 g
Formel vikt 89.1
Fysisk form Pulver