Läs mer
L-Alanine, 99 %, specificerat enligt Ph.Eur:s krav.
Produktkod. 15299305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299305 250 g 250g
15279305 1 kg 1kg
15289305 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299305 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451852500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt 314,0 °C till 316,0 °C
Namnnotering specificerat enligt Ph.Eur:s krav.
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +14.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 166,5 g/l i vatten (25 °C). Andra lösligheter: svagt lösliga i alkohol, olösliga i eter och organiska lösningsmedel
Kvantitet 250 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.