Läs mer
L-Alaninamid hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanine Amide Hydrochloride |
| CAS | 33208-99-0 |
| Molekylformel | C3H9ClN2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-Aminopropanamide Hydrochloride, L-Alaninamide Monohydrochloride, (S)-2-Aminopropanamide Monohydrochloride, Alanine Amide Hydrochloride, L-Alaninamide Hydrochloride, L-Ala-NH2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H](N)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-aminopropanamid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.57 |