Läs mer
L-alanin bensylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15452609
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452609 100 g 100g
15432609 5 g 5g
15442609 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65699.22
 Begränsad artikel
CAS: 5557-83-5 | C10H14ClNO2 | 215,677 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5557-83-5
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.677
MDL-nummer MFCD00054340
InChI-nyckel RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl
PubChem CID 12210893
IUPAC-namn bensyl(2S)-2-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 215.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.