Läs mer
L-alanin bensensylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30320650
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30320650 25 g
1 options
Produktkod. 30320650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA48150525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 5557-83-5
Molekylformel C10H14ClNO2
Kvantitet 25 g
Synonym L-Alanine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-aminopropanoate Hydrochloride, Benzyl L-Alaninate Hydrochloride, NSC 523831
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
LEDER Cl.C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.68
Formel vikt 215.0713