Läs mer
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11342976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342976 5 g 5g
11332976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10743.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42854-62-6
Molekylformel C17H21NO5S
Molekylvikt (g/mol) 351.42
MDL-nummer MFCD00066143,MFCD00066142
InChI-nyckel NWOPHJSSBMABBD-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-alanine benzyl ester 4-toluenesulfonate, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, ala-obzl tosoh, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-alanine benzyl ester tosylate, h-ala-obzl.tosoh, s-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-aminopropanoate 4-toluenesulfonate, l-ala-obel.tsoh, benzyl 2s-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate
PubChem CID 2802424
IUPAC-namn benzyl (2S)-2-aminopropanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Smältpunkt 114°C to 116°C
Beilstein 3586474
Kvantitet 5 g
Formel vikt 351.42
Optisk rotation −5.3° (c=3 in Methanol)
Procent renhet 98%