Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-alanin, cellkulturreagens
Produktkod. 15463069
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463069 50 g 50g
15473069 100 g 100g
15483069 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463069 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60279.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.64 SEK
    643.65 SEK / 50g
    Save 72.99 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Det är en nyckelspelare i glukos-alanincykeln, som möjliggör avlägsnande av pyruvat och glutamat från muskler till levern. Glukos-Alanin-cykeln hjälper till att bevara ATP i muskler för muskelkontraktion, medan energibördan av glukoneogenes påtvingas levern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en nyckelspelare i glukos-alanincykeln, som möjliggör avlägsnande av pyruvat och glutamat från muskler till levern. Glukos-Alanin-cykeln hjälper till att bevara ATP i muskler för muskelkontraktion, medan energibördan av glukoneogenes påtvingas levern.
Löslighet
Lösligt i vatten 166,5 g/L..
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt ∽295 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslighetsinformation Löslig i vatten 166,5 g/L.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 89.09
Optisk rotation +14° (c=5 i 5 N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.