Läs mer
L-Alanine-d3, TRC
Produktkod. 30179129
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179129 100 mg
30179498 50 mg
30179107 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA481503100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63546-27-0
Molekylformel C3 D3 H4 N O2
Molekylvikt (g/mol) 92.112
Synonym L-Alanine-3,3,3-d3 (9CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine-d3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Formel vikt 92.067