Läs mer
L-alanin etylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30322435
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30322435 100 g
1 options
Produktkod. 30322435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA510580100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1115-59-9
Molekylformel C5H12ClNO2
Kvantitet 100 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N
IUPAC-namn etyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 153.61
Formel vikt 153.0557