Läs mer
L-Alanine, MedChemExpress
Produktkod. 16431348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16431348 5 g
1 options
Produktkod. 16431348 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0229
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
CAS 56-41-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO2
Synonym L-2-Aminopropionic acid
Löslighetsinformation H2O : 150 mg/mL (1683.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N[C@@H](C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 5 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism