Läs mer
L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. 11479472
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479472 5 g 5g
11489472 25 g 25g
11499472 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479472 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
L-alaninmetylesterhydroklorid används för att göra in vivo-mätning av glukos- och alaninmetabolism i studier av patienter med diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Löslighet
Anmärkningar
Hygroskopiskt lagra under inert gas Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-20-5
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00063663
InChI-nyckel IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonym l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC-namn metyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 106°C to 110°C
Beilstein 3594033
Löslighetsinformation Soluble in Water (100mg/ml).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 139.58
Optisk rotation +6.5° (c=10 in methanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.