Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-alaninmetylesterhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10100462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10100462 5 g Glasflaska 5g
10490531 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10100462 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 308360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-20-5
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00063663
InChI-nyckel IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonym l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC-namn metyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 109.0°C to 111.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Kvantitet 5 g
Specifik rotation + 7.00
Formel vikt 139.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.