Läs mer
L-alanin metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30316571
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30316571 25 g
1 options
Produktkod. 30316571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA48100025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-20-5
Molekylformel C4H10ClNO2
Kvantitet 25 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](C)N
IUPAC-namn metyl(2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Formel vikt 139.04