Läs mer
l-Alanine, Millipore™
Produktkod. 10336560
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10336560 100 g 100g
10295150 25 g 25g
10188200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10336560 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1010070100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt 295°C to 297°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00166369
Synonym L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala, L-Alanine
Densitet 1.40 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 100 g