Läs mer
L-Alanin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422970 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422970 100 g 100g
11432970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422970 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100287.1
Spelar en nyckelroll i glukos-alanincykeln mellan muskelvävnad och lever. L-Alanin, MP Biomedicals är en icke-essentiell aminosyra. I aminosyranedbrytande vävnader, såsom muskler, slås aminogrupper samman som glutamat genom transamineringsreaktioner.
Aminogruppen av glutamat överförs till pyruvat via alaninaminotransferas och bildar alanin ochα -ketoglutarat. Alanin passerar in i blodet och transporteras till levern. Denna reaktion är omvänd i levern, där pyruvat kan användas i glukoneogenesen för att bilda glukos, som kan återvända till andra vävnader genom cirkulationssystemet. Ökade alaninnivåer korrelerar med högre blodtryck, energiintag, kolesterolnivåer och body mass index.
Alanin har använts som aminodonator i en studie av omvandlingen av ketometiobutyrat till metionin i flera arter av Bacillus. L-Alanin har visat sig öka groningshastigheten för Bacillus subtilis-sporer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Löslighetsinformation Freely soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.