Läs mer
L-Alanin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432970 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432970 500 g 500g
11422970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432970 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100287.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 SEK
    5035.95 SEK / 500g
    Save 254.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Spelar en nyckelroll i glukos-alanincykeln mellan muskelvävnad och lever. L-Alanin, MP Biomedicals är en icke-essentiell aminosyra. I aminosyranedbrytande vävnader, såsom muskler, slås aminogrupper samman som glutamat genom transamineringsreaktioner.
Aminogruppen av glutamat överförs till pyruvat via alaninaminotransferas och bildar alanin ochα -ketoglutarat. Alanin passerar in i blodet och transporteras till levern. Denna reaktion är omvänd i levern, där pyruvat kan användas i glukoneogenesen för att bilda glukos, som kan återvända till andra vävnader genom cirkulationssystemet. Ökade alaninnivåer korrelerar med högre blodtryck, energiintag, kolesterolnivåer och body mass index.
Alanin har använts som aminodonator i en studie av omvandlingen av ketometiobutyrat till metionin i flera arter av Bacillus. L-Alanin har visat sig öka groningshastigheten för Bacillus subtilis-sporer.
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten; sparsamt löslig i alkohol; olöslig i eter.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver