Läs mer
L-Alanine, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Produktkod. 15598884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15598884 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15598884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 625306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00064410
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formel vikt 89.09
Densitet 1L = 1.40kg
Kvalitet Multi-Compendial