Läs mer
L-alanin tert-butylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30311200
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30311200 1 g
1 options
Produktkod. 30311200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4810151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Molekylformel C7H16ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Formel vikt 181.087