Läs mer
L-alanin tert-butylesterhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 13404-22-3 |
| Molekylformel | C7H16ClNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vikt | 181.087 |