Läs mer
L-alanin tert-butylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30324425
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30324425 25 g
1 options
Produktkod. 30324425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA48101525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Molekylformel C7H16ClNO2
Kvantitet 25 g
Synonym L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Formel vikt 181.087
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.