Läs mer
L-Alanine, TRC
Produktkod. 30134594
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134594 250 g
30133790 100 g
17968144 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA481500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-41-7
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, L-α-Alanine, L-α-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, α-Alanine, α-Aminopropionic acid
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Kvantitet 250 g
Formel vikt 89.0477
Procent renhet >95%
Frakt skick Rumstemperatur
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.