Läs mer
L-Alanine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10668393
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10668393 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10668393 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP369100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt 314°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-41-7
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7.0
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.1% max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.2% max.
Andra aminosyror Chromatographically not detectable
Molekylformel C3H7NO2
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00064410
Specifik rotation 14.3 to 15.2° (+ or -)
Merck Index 15, 197
Tillstånd för lösning (%T) 98% min.
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Alfa vektor Alanine
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 100 g
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid