missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 60668-24-8 |
| Molekylformel | C5 H13 N2 O4 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [(1R)-1-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]ethyl]phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.142 |
| Formel vikt | 196.061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?