missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Alanyl-L-alanyl-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Alanyl-L-alanyl-L-alanine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 231.1219 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?