Läs mer
L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C12H22N4O5 |
| MDL-nummer | MFCD00066035 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.33 |
| InChI-nyckel | ZHRZLXZJVUFLNY-XAMCCFCMSA-N |
| LEDER | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]propanamido]propanamido]propanoic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |