Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Alanyl-L-glutamin, 97 %
Produktkod. 15244874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15244874 1 g Glasflaska 1g
15264874 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244874 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 451610010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39537-23-0
Molekylformel C8H15N3O4
Molekylvikt (g/mol) 217.23
MDL-nummer MFCD00133046
InChI-nyckel HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanyl-L-glutamine
Smältpunkt 213.0°C to 220.0°C
Tändningsrester 0.1% max
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.