Läs mer
L-Alanyl-L-glutamin, 99 %
Produktkod. 15438589
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438589 100 g 100g
15418589 5 g 5g
15428589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66996.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
L-Alanyl-L-glutamin, CAS # 39537-23-0, är en syntetiserad dipeptid som kan brytas ner för att bilda stabil L-glutamin in vitro. | CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217,23 g/mol
Ett substitut för glutamin i däggdjurscellodlingsmedia; stabil mot värmesterilisering.L-Alanyl-L-glutamin används som en komponent i läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter. Det är en stabil Gln-dipeptid som skyddar möss mot utarmning av jejunalkrypten i samband med kostprotein- och fettbrist. Det ger näringsbehov, förbättrar tarmhälsa och stärker immunförsvaret. Den är också involverad i olika kliniska studier som cancerbehandling, strålning och kemoterapi. Den finner tillämpning inom bioteknik som en komponent för cellodlingsmedium för däggdjur. Det förbättrar bukspottkörtelns betacellfunktion, upprätthåller mitokondriernas metabolism och stimulus-sekretionskoppling som är nödvändig för insulinfrisättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-Alanyl-L-glutamin är en syntetisk dipeptid som bryts ned till L-glutamin
Ansökan
•L-Alanyl-L-glutamin kan användas som ersättning för glutamin i däggdjurscellodlingsmedia och är stabil mot värmesterilisering
• Det är en stabil Gln-dipeptid som skyddar möss mot utarmning av jejunalkrypten i samband med kostprotein- och fettbrist
• Det förbättrar bukspottkörtelns betacellfunktion, upprätthåller mitokondriernas metabolism och stimulus-sekretionskoppling som är nödvändig för insulinfrisättning
• När denna dipeptid tillsätts till kulturer av antikroppsproducerande CHO celler in vitro, det minskar apoptos och främjar antikroppsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39537-23-0
Molekylformel C8H15N3O4
Molekylvikt (g/mol) 217.23
MDL-nummer MFCD00133046
InChI-nyckel HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
LEDER C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanyl-L-glutamine
Smältpunkt 222 °C
Kokpunkt 615 °C
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansyra
Kvantitet 100 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Formel vikt 217.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.